V800058
Ammonium thiosulfate
LR, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Forme
crystalline powder
Densité
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤1.00%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)(=O)=S
InChI
1S/2H3N.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable