1733119
USP
meso-Zeaxanthin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3R,3′S)-β,β-Carotene-3,3′-diol
550,00 $
About This Item
550,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zeaxanthin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CC(C(=C(C1)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C[C@H](CC2(C)C)O)C)\C)\C)(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+
Clé InChI
JKQXZKUSFCKOGQ-YOPUJPICSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable