1724918
USP
Zolpidem Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
1 850,00 $
About This Item
1 850,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
zolpidem
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=CC(C)=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
Clé InChI
CZVNHSKGTUTQHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Zolpidem Tartrate
- Zolpidem Tartrate Extended-Release Tablets
- Zolpidem Tartrate Tablets
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable