1724306
USP
Zalcitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2′,3′-Dideoxycytidine, ddC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zalcitabine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
217-218 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Clé InChI
WREGKURFCTUGRC-POYBYMJQSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse