1667450
USP
Tioconazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(3-thienylmethoxy)ethyl]-1H-imidazole monohydrochloride, 1-{2,4-Dichloro-β-[(3-thenyl)oxy]phenethyl}imidazole hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tioconazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable