Y0002133
Topiramate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Famille d'API
topiramate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Clé InChI
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable