1650028
USP
Tetracaine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 4-(butylamino)benzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid methyl ester
2 050,00 $
About This Item
2 050,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tetracaine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
IHRPJNDVWBJCEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Tetracaine
- Tetracaine Hydrochloride