1650017
USP
Tetracaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(Butylamino)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tetracaine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
149-151 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YCCRFDDXAVMSLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Tetracaine
- Tetracaine Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable