Principaux documents
1619505
USP
Squalane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
500 MG
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
603,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.81
Beilstein:
776019
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
squalane
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
Clé InChI
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Squalane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
424.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
218 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1