Principaux documents
Y0002131
Squalene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
500 MG
218,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
218,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.72
Beilstein:
1728919
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Famille d'API
squalene
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
285 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Clé InChI
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Squalene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable