1613600
USP
Butyrate de sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide butyrique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium butyrate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
250-253 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable