1547007
USP
Polymyxin B sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
558,00 $
About This Item
558,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polymyxin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Polymyxin B sulfate is a sulfate salt of polymyxin kind, produced by the growth of Bacillus polymyxa (Prazmowski) Migula (Family Bacillaceae) or by mixing different salts. [1]
Application
- Bacitracin and Polymyxin B Sulfate Topical Aerosol®
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
- Bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Hydrocortisone Otic Solution
- Chloramphenicol and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable