1605523
USP
Ropivacaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-Ropivacaine hydrochloride monohydrate, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ropivacaine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
Clé InChI
NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fentanyl Citrate and Ropivacaine Hydrochloride Compounded Injection
- Ropivacaine Hydrochloride
- Ropivacaine Hydrochloride Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Heart
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable