Y0000395
Granisetron impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
278,00 $
About This Item
278,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
granisetron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1([C@@H]2CC(C[C@H]1CCC2)N)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7?,8-,9+
Clé InChI
HTZWHTQVHWHSHN-CBLAIPOGSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable