1601827
USP
Trichloroethylene solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Trichloroéthène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash