Documents
616524
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene-d
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ClDC=CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
86.7 °C
Pf
-84.8 °C
Densité
1.474 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable