1568095
USP
Proguanil Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(3-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide monohydrochloride
1 080,00 $
About This Item
1 080,00 $
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
proguanil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc(ccc1)NC(=N\C(=N\C(C)C)\N)N.Cl
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-4-8(12)6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Clé InChI
TUBIBEKUWYLPLO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable