1568062
USP
Proguanil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,5-Bis(1-methylethyl)biguanide monohydrochloride
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
proguanil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C8H19N5.ClH/c1-5(2)11-7(9)13-8(10)12-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H5,9,10,11,12,13);1H
Clé InChI
BKFUVMLPDXIDPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Proguanil Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable