1561518
USP
Primaquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Quinocide, 8-(4-Aminopentylamino)-6-methoxyquinoline, N1-(6-Methoxyquinolyl)-1,4-pentanediamine
1 790,00 $
About This Item
1 790,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
primaquine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CCCC(N)C)c1c2ncccc2cc(c1)OC
InChI
1S/C15H21N3O/c1-11(16)5-3-7-17-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-18-15(12)14/h4,6,8-11,17H,3,5,7,16H2,1-2H3
Clé InChI
NBAFIBBHADOTMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Primaquine Phosphate
- Primaquine Phosphate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable