1533046
USP
Phenylephrine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethanone hydrochloride, 2-[Benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, Benzylphenylephrone hydrochloride
1 850,00 $
About This Item
1 850,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phenylephrine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H](Cc2ccccc2)(CC(=O)c1cc(ccc1)O)C
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
Clé InChI
QGHUDAOMXLLADV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Phenylephrine Hydrochloride
- Phenylephrine Bitartrate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable