1468465
USP
Norelgestromin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-5(6)-en-20-yn-3-one oxime
1 940,00 $
About This Item
1 940,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
norelgestromin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable