PHR3787
Norelgestromin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Deacetylnorgestimate, (17alpha)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one oxime
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1468454
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 400 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/b22-15+/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
ISHXLNHNDMZNMC-VTKCIJPMSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)