1457888
USP
Nebivolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 800,00 $
About This Item
1 800,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nebivolol
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable