1457877
USP
Nebivolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 940,00 $
About This Item
1 940,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nebivolol
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C