1446804
USP
Monostearyl maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Mono-Stearyl maleate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
monostearyl maleate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
79-81 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
Clé InChI
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable