1353102
USP
Diluted Isosorbide Mononitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate in lactose
649,00 $
About This Item
649,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isosorbide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Isosorbide Mononitrate Extended-Release Tablets
- Isosorbide Mononitrate Tablets
- Isosorbide Dinitrate Extended-Release Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable