Principaux documents
1348532
USP
Isoeugenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-propenylphenol
0.2 ML
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.2 ML
704,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
1909602
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
isoeugenol
Conditionnement
pkg of 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
132 °C/10 mmHg (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Isoeugenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup