1342300
USP
Insulin (Pork)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Insulin from porcine pancreas, Insulin from hog pancreas
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
Description générale
Application
- Insulin
- Insulin Injection
- Isophane Insulin Suspension
- Extended Insulin Zinc Suspension
- Prompt Insulin Zinc Suspension
- Insulin Zinc Suspension
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable