1314009
USP
Hydrochlorothiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
558,00 $
About This Item
558,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydrochlorothiazide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
Clé InChI
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC12A3(6559)
Description générale
Application
Also used to prepare standard, standard stock, system suitability, Hydrochlorothiazide standard solutions for assay, performance, and impurity analysis according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable