1134426
USP
Clavulanate Lithium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lithium clavulanate
632,00 $
About This Item
632,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
potassium clavulanate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li+].N21[C@H](O\C(=C/CO)\[C@@H]2C(=O)[O-])CC1=O
InChI
1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Clé InChI
JMRXTGCDVQLAFM-JSYANWSFSA-M
Description générale
Application
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Oral Suspension
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets
- Clavulanate Potassium
- Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
- Ticarcillin for Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable