1303750
USP
Hemoglobin Protease Substrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hemoglobin from bovine blood, Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Poids mol.
Mr ~64500
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable