Documents
1.05422
SAFC
Ammoniaque
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydroxyde d’ammonium solution, Ammoniaque
About This Item
Formule linéaire :
NH4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.05
Numéro Beilstein :
3587154
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352402
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
483 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
liquid
Limite d'explosivité
27 %
Concentration
25%
Point d'ébullition
37.7 °C/1013 hPa
Pf
-57.5 °C
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'ammoniaque est généralement utilisée comme agent tampon ou régulateur de pH dans diverses formes liquides.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2