1287518
USP
Gadodiamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Diethylenetriamine pentaacetic acid monomethylamide gadolinium sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gadodiamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Gadodiamide
- Gadodiamide Injection
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable