1283460
USP
Fosinopril Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4S)-4-Cyclohexyl-1-[2-[(R)-[(1S)- 1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline sodium salt, (4S)-4-Cyclohexyl-1-[(R)-[(S)-1-hydroxypropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline propionate (ester) sodium salt
1 690,00 $
About This Item
1 690,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fosinopril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable