Y0001232
Fosinopril impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[(RS)-[(1SR)-2-Methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetic acid
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fosinopril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OC(OC(=O)CC)C(C)C)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C19H29O6P/c1-4-18(22)24-19(15(2)3)25-26(23,14-17(20)21)13-9-8-12-16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,15,19H,4,8-9,12-14H2,1-3H3,(H,20,21)
Clé InChI
BGHVPSAAFKIBID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement