1283324
USP
Foscarnet Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Triethyl phosphonoformate, Ethyl diethoxyphospinylformate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
foscarnet
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
135 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Foscarnet Sodium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable