1270457
USP
High Molecular Weight Filgrastim
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 970,00 $
About This Item
1 970,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
filgrastim
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Filgrastim
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.30 °C