1268772
USP
Metomidate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate monohydrochloride, NSC 168403
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metomidate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Clé InChI
NZEDTZKNEKPBGR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Etomidate
- Etomidate Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable