1267102
USP
Ethyl stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethyl stearate
Fabricant/nom de marque
USP
Point d'ébullition
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup