1188571
USP
Diclazuril System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 810,00 $
About This Item
1 810,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diclazuril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Lungs,Liver,lymph node
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2