1133853
USP
Cidofovir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cidofovir hydrate, (S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC; Cidovir, HPMPC, Vistide
1 330,00 $
About This Item
1 330,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cidofovir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(O)(O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H14N3O6P.H2O/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16);1H2/t6-;/m0./s1
Clé InChI
KLJYJZIIJLYJNN-RGMNGODLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable