1098050
USP
Cefprozil (Z)-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido)-8-oxo-3-(1Z)-propenyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, cis-Cefprozil
608,00 $
About This Item
608,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefprozil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)\C=C/C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C18H19N3O5S.H2O/c1-2-3-10-8-27-17-13(16(24)21(17)14(10)18(25)26)20-15(23)12(19)9-4-6-11(22)7-5-9;/h2-7,12-13,17,22H,8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26);1H2/b3-2-;/t12-,13-,17-;/m1./s1
Clé InChI
ALYUMNAHLSSTOU-HERYOFLYSA-N
Description générale
Application
- Cefprozil
- Cefprozil for Oral Suspension
- Cefprozil Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable