1089161
USP
Cannabidiol solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
cannabis
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C