1084259
USP
Butyraldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Butanal
661,00 $
About This Item
661,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
90 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
butyraldehyde
Température d'inflammation spontanée
390 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.380 (lit.)
pb
75 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as:
- Isobutyl Alcohol
- Butyl Alcohol
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde