1073423
USP
Biphenyl
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
509,00 $
About This Item
509,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
5.31 (vs air)
Pression de vapeur
9.46 mmHg ( 115 °C)
Famille d'API
fenbufen
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
Fabricant/nom de marque
USP
pb
255 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup