1027346
USP
Amiodarone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, NSC 85437
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amiodarone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3
Clé InChI
PNFMEGSMKIHDFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Amiodarone Hydrochloride Injection
- Amiodarone Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable