Y0000129
Amiodarone impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2-Butylbenzofuran-3-yl)-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amiodarone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement