1017364
USP
Aluminum sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Aluminum sulfate octahydrate
381,00 $
About This Item
381,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aluminum sulfate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable