Documents
450308
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum sulfate hydrate, Dialuminum trisulfate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Al2(SO4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.15 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clé InChI
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable