1012939
USP
Allantoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
allantoin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Clé InChI
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable